p-Kresol, Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

42429-5G-F
42429-5G-FEA 113 EUR
42429-5G-F
p-Kresol, Supelco®
p-Kresol
Formel: C₇H₈O
Siedepunkt: 201,8 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 32…34 °C
Dichte: 1,034 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 86 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002376
CAS-Nummer: 106-44-5
EINECS: 203-398-6
UN: 3455
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02604
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=697fd34f2364d59ee5ec8b0e77e8ae35dcf3ddb7&vid=a133109d5d81836f1e8d603dedc19f052533eb8c&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR