Bor-Standard ölgelöst, 5.000 µg/g B in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
42435.18
42435.18EA
101
EUR
42435.18
Bor-Standard ölgelöst, 5.000 µg/g B in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
Standards
Kationischer Standards
Bor-Standards
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00134034