Lithium-Standard ölgelöst, 5.000 µg/g Li in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
42442.1Y
42442.18
42442.1YEA
81.7
EUR
42442.1Y
42442.18
Lithium-Standard ölgelöst, 5.000 µg/g Li in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
Standards
Kationischer Standards
Lithium-Standards
Physical form: liquid
MDL No.: MFCD00134051