Molybdän-Standard ölgelöst, 5.000 µg/g Mo in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
42445.18
42445.18EA 65.5 EUR
42445.18
Molybdän-Standard ölgelöst, 5.000 µg/g Mo in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
Standards Kationischer Standards Molybdän-Standards
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00003465