Nickel-Standard ölgelöst, 5.000 µg/g Ni in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
42446.1Y
42446.18
42446.1YEA
0
EUR
42446.1Y
42446.18
Nickel-Standard ölgelöst, 5.000 µg/g Ni in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
Standards
Kationischer Standards
Nickel-Standards
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00011137
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...