Nickel-Standard ölgelöst, 5.000 µg/g Ni in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

42446.1Y 42446.18
42446.1YEA 0 EUR
42446.1Y 42446.18
Nickel-Standard ölgelöst, 5.000 µg/g Ni in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
Standards Kationischer Standards Nickel-Standards

Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00011137

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR