Kalium-Standard ölgelöst, 5.000 µg/g K in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
42448.18
42448.18EA 98.4 EUR
42448.18
Kalium-Standard ölgelöst, 5.000 µg/g K in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
Standards Kationischer Standards Kalium-Standards
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00133776