Natrium-Standard ölgelöst, 5.000 µg/g Na in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
42449.18
42449.18EA
101
EUR
42449.18
Natrium-Standard ölgelöst, 5.000 µg/g Na in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
Standards
Kationischer Standards
Natrium-Standards
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00085307