Titan-Standard ölgelöst, 5.000 µg/g Ti in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
42451.18
42451.18EA
65.5
EUR
42451.18
Titan-Standard ölgelöst, 5.000 µg/g Ti in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
Standards
Kationischer Standards
Titan-Standards
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00011264
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...