Zink-Standard ölgelöst, 5.000 µg/g Zn in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
42453.18
42453.18EA
119
EUR
42453.18
Zink-Standard ölgelöst, 5.000 µg/g Zn in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
Standards
Kationischer Standards
Zink-Standards
Physical form: liquid
MDL No.: MFCD00011291