Methoxytrimethylsilan ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Trimethyl(methoxy)silan
42464.09 42464.18 42464.30
42464.09EA 35.7 EUR
42464.09 42464.18 42464.30
Methoxytrimethylsilan ≥97%
Methoxytrimethylsilan
Purity: 97+% CAS No.: 1825-61-2 Molecular Formula: C4H12OSi Formula Weight: 104.22 Flash Point: -11°(-12°F) Physical Form: Liquid Density: 0.756 Refractive Index: 1.3678 Sensitivity: Moisture Sensitive Odour: Mild Boiling Point: 57-58° UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00008344
Formel: C₄H₁₂OSi
Siedepunkt: 57…58 °C
Dichte: 0,756
Flammpunkt: –11 °C (–12 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008344
CAS-Nummer: 1825-61-2
EINECS: 217-369-0
ADR: 3,II