Zirkonium ≥99,5% Metall-Basis ausgeschlossen Hf, Schnecke (Hf ∼ 3%), Länge 3.175 mm (0.125 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

42511.09 42511.18
42511.09EA 55.4 EUR
42511.09 42511.18
Zirkonium ≥99,5% Metall-Basis ausgeschlossen Hf, Schnecke (Hf ∼ 3%), Länge 3.175 mm (0.125 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Zirkonium

Purity: 99.5% CAS No.: 7440-67-7 Physical Form: ≈0.16g/slug Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011303

Formel: Zr
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011303
CAS-Nummer: 7440-67-7
EINECS: 231-176-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR