Schwefelsäure ≥75% (v/v)

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

42555.K2
42555.K2EA 92.9 EUR
42555.K2
Schwefelsäure ≥75% (v/v)
Schwefelsäure

CAS No.: 7664-93-9 Molecular Formula: H2SO4 Formula Weight: 98.08 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless to pale yellow Odour: Acrid UN No.: 1830 MDL No.: MFCD00064589

Formel: H₂SO₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064589
CAS-Nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 1830
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR