Zirkonium ≥99,95% Metall-Basis ausgeschlossen Hf, Schnecke (Hf ∼ 3%), Länge 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Zirconium, Zirkon
42557.QK
42557.QKEA
239
EUR
42557.QK
Zirkonium ≥99,95% Metall-Basis ausgeschlossen Hf, Schnecke (Hf ∼ 3%), Länge 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Zirkonium
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-67-7
Physical Form: ≈1.31g/slug
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011303
Formel:
Zr Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011303 CAS-Nummer: 7440-67-7 EINECS: 231-176-9 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...