Zirkonium ≥99,95% Metall-Basis ausgeschlossen Hf, Schnecke (Hf ∼ 3%), Länge 6.35 mm (0.25 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

42558.06 42558.14
42558.06EA 66.5 EUR
42558.06 42558.14
Zirkonium ≥99,95% Metall-Basis ausgeschlossen Hf, Schnecke (Hf ∼ 3%), Länge 6.35 mm (0.25 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Zirkonium

Purity: 99.95% CAS No.: 7440-67-7 Physical Form: ≈0.33g/slug Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011303

Formel: Zr
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011303
CAS-Nummer: 7440-67-7
EINECS: 231-176-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR