ICP-MS-Tuning-Standardlösung für HP®, Specpure®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
42586.AE
42586.AEEA
111
EUR
42586.AE
ICP-MS-Tuning-Standardlösung für HP®, Specpure®
Standards
Kationischer Standards
Mehrelement-Standards
UN Nr.: UN3264
MDL Nr.: MFCD00240453
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...