Strontiumtitanat Substrat 5x5x1 mm, einseitig poliert 100 orientation
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
42621.KU
42621.KUEA 399 EUR
42621.KU
Strontiumtitanat Substrat 5x5x1 mm, einseitig poliert 100 orientation
Strontiumtitanat
CAS No.: 12060-59-2 Molecular Formula: SrTiO3 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00049554
Formel: O₃SrTi
Schmelzpunkt: 2080 °C
Dichte: 5,11 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00049554
CAS-Nummer: 12060-59-2
EINECS: 235-044-1