Kobalt ≥99,95% (Metall-Basis), Folie, Dicke 0.1 mm (0.004 in)

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

42658.FF 42658.FI 42658.GH
42658.FFEA 74.9 EUR
42658.FF 42658.FI 42658.GH
Kobalt ≥99,95% (Metall-Basis), Folie, Dicke 0.1 mm (0.004 in)
Cobalt

Purity: 99.95% CAS No.: 7440-48-4 Physical Form: ≈0.56g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010935

Formel: Co
Siedepunkt: 2870 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1495 °C
Dichte: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010935
CAS-Nummer: 7440-48-4
EINECS: 231-158-0
Merck Index: 12,02488

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR