Ammoniumdihydrogenphosphat 10% in Salpetersäure 2%, Specpure® Matrixmodifizierlösung

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

Synonyme: Ammonium phosphate, monobasic, Ammonium Phosphate Monobasic, Ammonium dihydrogenphosphate

42663.AE
42663.AEEA 226 EUR
42663.AE
Ammoniumdihydrogenphosphat 10% in Salpetersäure 2%, Specpure® Matrixmodifizierlösung
Ammoniumdihydrogenphosphat

10% NH4H2PO4 in 2% HNO3

Formel: NH₄H₂PO₄
Molecular Weight: 115,03 g/mol
Schmelzpunkt: 2080 °C
Dichte: 5,11 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003396
CAS-Nummer: 7722-76-1
EINECS: 231-714-2
UN: 3264
ADR: 8,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR