Isopropylmagnesiumbromid 3 M in 2-MeTHF (2-Methyltetrahydrofuran), AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
426781000
426781000.EA
132
EUR
426781000.
Isopropylmagnesiumbromid 3 M in 2-MeTHF (2-Methyltetrahydrofuran), AcroSeal®
Isopropylmagnesium bromide
Appearance: Clear dark grey to dark brown Solution
Formel:
C₃H₇BrMg Dichte: 1,08 g/cm³ Flammpunkt: –11 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00672110 CAS-Nummer: 920-39-8 UN: 3399 ADR: 4.3,I |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear dark grey to dark brown Solution |
Titration Grignard | 2.85 to 3.20 |
GC | ≥99.6 % (SOCl2) |
Color scale | ≤50 APHA |
Impurity | ≤0.05 % (SCl2 + S2Cl2) |