Titan(IV)oxid rutil ≥99,8% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Pigment White 6, Titandioxid rutil, Rutil, Titansäureanhydrid rutil
42681.30
42681.A1
42681.A7
42681.30EA
121
EUR
42681.30
42681.A1
42681.A7
Titan(IV)oxid rutil ≥99,8% (Metall-Basis)
Titan(IV)oxid rutil
Purity: 99.8%
CAS No.: 1317-80-2
Molecular Formula: TiO2, 97% min rutile phase
Formula Weight: 79.90
Physical Form: 0.9-1.6 Micron APS Powder, S.A. 3.3-6.1 m2/g
Density: 4.23
Melting Point: 1830-1850°
Boiling Point: 2500-3000°
Merck Reference: 14,9472
MDL No.: MFCD00011269
Formel:
O₂Ti Molecular Weight: 79.88 g/mol Siedepunkt: 2500…3000 °C Schmelzpunkt: 1830…1850 °C Dichte: 4.23 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011269 CAS-Nummer: 1317-80-2 EINECS: 215-282-2 Merck Index: 14,9472 |