Palladium-Silber-Legierung (75:25 gew.%) ≥99,9% (Metall-Basis ausgeschlossen Pt), Folie, Dicke 0.25 mm (0.01 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
42683.FF
42683.FI
42683.FFEA
452
EUR
42683.FF
42683.FI
Palladium-Silber-Legierung (75:25 gew.%) ≥99,9% (Metall-Basis ausgeschlossen Pt), Folie, Dicke 0.25 mm (0.01 in)
Palladium-Silber-Legierung (75:25 gew.%)
Purity: 99.9%
Molecular Formula: Pd:Ag; 75:25 wt%
Physical Form: ≈1.82g/25x25mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD02091738
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...