Dimethylsulfoxid-[D6] 99.9 atom % D, AcroSeal® für die Kernresonanzspektroskopie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: DMSO deuteriert, Methylsulfoxid deuteriert, DMSO-D6
426941000
426941000.EA 304 EUR
426941000.
Dimethylsulfoxid-[D6] 99.9 atom % D, AcroSeal® für die Kernresonanzspektroskopie
Dimethylsulfoxid-[D6]
Formel: D₃CS(O)CD₃
Siedepunkt: 190 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 20,2 °C
Dichte: 1,19 g/cm³
Flammpunkt: 88 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002090
CAS-Nummer: 2206-27-1
EINECS: 218-617-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.03 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.85 %
Sodium sulfate (Na2SO4) ≤80 ppm
Sodium chloride (NaCl) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤0.5 ppm