Methanol-[D4] 99.8 atom % D, AcroSeal® für die Kernresonanzspektroskopie

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: Holzalkohol-D4, Hydroxymethan-D4, Methylalkohol deuteriert, Methylalkohol-D4, Methyl-D3 Alkohol-D, Carbinol-D4

426951000
426951000.EA 614 EUR
426951000.
Methanol-[D4] 99.8 atom % D, AcroSeal® für die Kernresonanzspektroskopie
Methanol-[D4]
Formel: D₃COD
Molecular Weight: 36.01 g/mol
Siedepunkt: 65.3
Schmelzpunkt: –99 °C
Dichte: 0.888 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 12 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00044637
CAS-Nummer: 811-98-3
UN: 1230
ADR: 3 II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.03 %
D-Enrichment ≥99.75 %
GC ≥94 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR