Chloroform-[D1] (99,8% D) + 0.03% (v/v) TMS, AcroSeal® für die Kernresonanzspektroskopie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
426961000
426961000.EA 80.5 EUR
426961000.
Chloroform-[D1] (99,8% D) + 0.03% (v/v) TMS, AcroSeal® für die Kernresonanzspektroskopie
Chloroform-[D1]
Formel: CDCl₃
Siedepunkt: 60,8 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –64 °C
Dichte: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000827
CAS-Nummer: 865-49-6
EINECS: 212-742-4
UN: 1888
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.02 %
D-Enrichment ≥99.75 %
TMS 0.028 to 0.032 v/v%