Triisopropylborat 98+%, AcroSeal®

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

427141000 427148000
427141000.EA 67.9 EUR
427141000. 427148000.
Triisopropylborat 98+%, AcroSeal®
Triisopropylborat
Formel: C₉H₂₁BO₃
Siedepunkt: 139 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –59 °C
Dichte: 0,814 g/cm³
Flammpunkt: 17 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008872
CAS-Nummer: 5419-55-6
UN: 2616
ADR: 3,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3755 to 1.3775 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR