4-Fluorbenzaldehyd 98+%, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
427191000
427191000.EA 84.7 EUR
427191000.
4-Fluorbenzaldehyd 98+%, AcroSeal®
4-Fluorbenzaldehyd
Formel: C₇H₅FO
Molecular Weight: 124.11 g/mol
Siedepunkt: 181 °C (758 mmHg)
Schmelzpunkt: –10 °C
Dichte: 1.15 g/cm³
Flammpunkt: 56 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003378
CAS-Nummer: 459-57-4
EINECS: 207-293-6
UN: 1989
ADR: 3 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5195 to 1.5215 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Residue after evaporation ≤0.05 %