Benzylamin 99.5+%, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
427231000 427238000
427231000.EA 70.8 EUR
427231000. 427238000.
Benzylamin 99.5+%, AcroSeal®
Benzylamin
Formel: (C₆H₅)CH₂NH₂
Siedepunkt: 185 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –30 °C
Dichte: 0,98 g/cm³
Flammpunkt: 72 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008106
CAS-Nummer: 100-46-9
UN: 2735
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5424 to 1.5444 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 %
GC ≥99.50 %