Kieselgel, Porengröße: 150 Å, großporig
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
42726.18 42726.30 42726.A1 42726.A7
42726.18EA 31.6 EUR
42726.18 42726.30 42726.A1 42726.A7
Kieselgel, Porengröße: 150 Å, großporig
Silica gel
CAS No.: 63231-67-4 Physical Form: -100+200 Mesh, S.A. 350-400m2/g Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011232
Column chromatography without applied pressure (gravity pulled)
Formel: SiO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011232
CAS-Nummer: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4