Kaliumhydroxid standardisierte Lösung 0.1 N in Methanol
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Kalihydrat, Ätzkali
42734.K2
42734.K2EA 45.3 EUR
42734.K2
Kaliumhydroxid standardisierte Lösung 0.1 N in Methanol
Kaliumhydroxid
CAS No.: 1310-58-3 Molecular Formula: KOH Formula Weight: 56.11 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless Odour: Like alcohol UN No.: 1992 MDL No.: MFCD00003553
Formel: KOH
Molecular Weight: 56.11 g/mol
Siedepunkt: 1320
Schmelzpunkt: 360
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003553
CAS-Nummer: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1992
ADR: 3 II
Merck Index: 12,07806