3,5-Difluorophenylmagnesium bromide 0.5 M in THF, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
427441000
427441000.EA 139 EUR
427441000.
3,5-Difluorophenylmagnesium bromide 0.5 M in THF, AcroSeal®
3,5-Difluorophenylmagnesium bromide
Appearance: Yellow to brown Solution
Formel: C₆H₃BrF₂Mg
Siedepunkt: 65 °C (760 mmHg)
Dichte: 0,971 g/cm³
Flammpunkt: –17 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00672005
CAS-Nummer: 62351-47-7
UN: 2924
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to green or brown Solution
Titration Grignard 0.40 to 0.75 M
Refractive index 1.5610 to 1.5630 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %