Kresolrot Natriumsalz 0,04% (w/v) in wässriger Lösung
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
42752.AE
42752.AEEA 26.2 EUR
42752.AE
Kresolrot Natriumsalz 0,04% (w/v) in wässriger Lösung
Kresolrot Natriumsalz
CAS No.: 62625-29-0 Molecular Formula: C21H17O5S Formula Weight: 404.42 Physical Form: Liquid MDL No.: MFCD00001618
Formel: C₂₁H₁₇NaO₅S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001618
CAS-Nummer: 62625-29-0
EINECS: 263-654-8