Methylenblau 1% (w/v) in wässriger Lösung
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: 3,7-Bis(dimethylamino)phenothiaziniumchlorid, N,N,N′,N′-Tetramethylthioninchlorid, Methylthioniniumchlorid
42771.AE 42771.AP
42771.AEEA 31 EUR
42771.AE 42771.AP
Methylenblau 1% (w/v) in wässriger Lösung
Methylenblau
Molecular Formula: C16H18ClN3S Formula Weight: 319.86 Physical Form: Liquid MDL No.: MFCD00012111
Formel: C₁₆H₁₈ClN₃S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150008
CAS-Nummer: 61-73-4