Vanadium ≥99,7% (Metall-Basis), Stücke

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

42775.09 42775.18 42775.30
42775.09EA 80.7 EUR
42775.09 42775.18 42775.30
Vanadium ≥99,7% (Metall-Basis), Stücke
Vanadium

Purity: 99.7% CAS No.: 7440-62-2 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011453

Formel: V
Siedepunkt: 3477 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1896 °C
Dichte: 6,015 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011453
CAS-Nummer: 7440-62-2
EINECS: 231-171-1
Merck Index: 12,10053

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR