Isopropenylmagnesium bromide solution 0.5 M in THF, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
427751000
427758000
427751000.EA
140
EUR
427751000.
427758000.
Isopropenylmagnesium bromide solution 0.5 M in THF, AcroSeal®
Isopropenylmagnesium bromide solution
Appearance: Yellow to grey to brown Solution
Formel:
C₃H₅BrMg Siedepunkt: 67 °C (760 mmHg) Dichte: 0,927 g/cm³ Flammpunkt: 2 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00192240 CAS-Nummer: 13291-18-4 UN: 3399 ADR: 4.3,I |