Thymolblau Natriumsalz ACS
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Thymolsulfonphthalein Natriumsalz, Natriumhydrogen-4,4'-(3H-2,1-benzoxathiol-3-yliden)bis[5-methyl-2-(1-methylethyl)phenolat]-S,S-dioxid, Thymolblau wasserlöslich
42785.09
42785.09EA 51.2 EUR
42785.09
Thymolblau Natriumsalz ACS
Thymolblau Natriumsalz
CAS No.: 62625-21-2 Molecular Formula: C27H29NaO5S Formula Weight: 488.58 Physical Form: Crystalline Melting Point: ca 284° dec. Solubility: Soluble in water Beilstein Reference: 3861515 MDL No.: MFCD00151093
Water soluble pH indicator
Formel: C₂₇H₂₉NaO₅S
Molecular Weight: 488,58 g/mol
Schmelzpunkt: ∼ 284 °C (Zersetzung)
Dichte: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00151093
CAS-Nummer: 62625-21-2
EINECS: 263-650-6