N-Lauroylsarkosin Natriumsalz, Millipore®

Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
Gefahr

Synonyme: N-Dodecanoyl-N-methylglycin Natriumsalz, Lauroylsarkosinat, Natrium-N-lauroylsarkosinat, Sarkosyl

428010-5
428010-5EA 321 EUR
428010-5
N-Lauroylsarkosin Natriumsalz, Millipore®
N-Lauroylsarkosin Natriumsalz
Formel: H₃C(CH₂)₁₀C(O)N(CH₃)CH₂COONa
Molecular Weight: 293,38 g/mol
Schmelzpunkt: 45…47 °C
Flammpunkt: >150 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042728
CAS-Nummer: 137-16-6
EINECS: 205-281-5
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,04379
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0126d80345cce5dd675a83796c379bd44cebacef&vid=48c74917d6a93a32467317ef6c6fdbf24f3b6dc2&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR