Natriumdodecylsulfat (SDS), Millipore®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
|
Gefahr
|
Synonyme:
Natriumlaurylsulfat, Schwefelsäuredodecylester Natriumsalz, Laurylsulfat Natriumsalt, Dodecylnatriumsulfat, Dodecylschwefelsäure Natriumsalz
428015-1
428015-1EA
206
EUR
428015-1
Natriumdodecylsulfat (SDS), Millipore®
Natriumdodecylsulfat (SDS)
Formel:
CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na Molecular Weight: 288.38 g/mol Schmelzpunkt: 204…207 °C Dichte: 1.1 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: >100 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00036175 CAS-Nummer: 151-21-3 EINECS: 205-788-1 UN: 1325 ADR: 4.1 II Merck Index: 14,08636 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...