Tribromoboranemethyl sulphide 1 M in Methylenchlorid, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
428321000
428321000.EA
135
EUR
428321000.
Tribromoboranemethyl sulphide 1 M in Methylenchlorid, AcroSeal®
Tribromoboranemethyl sulphide
Appearance: Yellow to brown Solution
Formel:
C₂H₆BBr₃S Dichte: 1,456 g/cm³ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00043296 CAS-Nummer: 29957-59-3 UN: 2922 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow to brown Solution |
Strength | 0.95 to 1.10 M |
Melting point | 185 to 189 °C |
HPLC | ≥97.5 % |