Bortrichlorid 10% (w/w) 1 M in 2-Chlorethanol, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
428331000
428331000.EA 56.2 EUR
428331000.
Bortrichlorid 10% (w/w) 1 M in 2-Chlorethanol, AcroSeal®
Bortrichlorid
Formel: BCl₃
Molecular Weight: 117,17 g/mol
Dichte: 1,26 g/cm³
Flammpunkt: 53 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00011313
CAS-Nummer: 10294-34-5
UN: 3390
ADR: 6.1,
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Titration Argentometric 0.9 to 1.1 M
Melting point 62 to 66 °C
GC ≥96.0 %