Methyltitanium(IV) triisopropoxide 1 M in THF, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Titanium, methyltripropoxy-, Titanium,methyltris(2-propanolato)-, (T-4)-, Methyltitanium triisopropoxide, 1M in tetrahydrofuran
428371000
428371000.EA
360
EUR
428371000.
Methyltitanium(IV) triisopropoxide 1 M in THF, AcroSeal®
Methyltitanium(IV) triisopropoxide
Appearance: Yellow to orange Solution
Formel:
C₁₀H₂₇O₃Ti⁻ Molecular Weight: 243,19 g/mol Siedepunkt: 65 °C (760 mmHg) Dichte: 0,895 g/cm³ Flammpunkt: –17 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD03411233 CAS-Nummer: 18006-13-8 UN: 2056 ADR: 3,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow to orange Solution |
Strength | 0.9 to 1.1 M |