Nickel-Chrom-Legierung (80:20 gew.%), Drahtform, Ø 1.6 mm (0.064 in)
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
42838.G6
42838.G6EA
98.1
EUR
42838.G6
Nickel-Chrom-Legierung (80:20 gew.%), Drahtform, Ø 1.6 mm (0.064 in)
Nickel-Chrom-Legierung (80:20 gew.%)
CAS No.: 11106-97-1
Molecular Formula: Ni:Cr; 80:20 wt%
Physical Form: ≈17g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00673110
Lagertemperatur:
Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00673110 CAS-Nummer: 11106-97-1 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...