Zinkchlorid 2 M in 2-MeTHF (2-Methyltetrahydrofuran), AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
428561000
428568000
428561000.EA
135
EUR
428561000.
428568000.
Zinkchlorid 2 M in 2-MeTHF (2-Methyltetrahydrofuran), AcroSeal®
Zinkchlorid
Formel:
ZnCl₂ Flammpunkt: –11 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011295 CAS-Nummer: 7646-85-7 UN: 2924 ADR: 3,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear to hazy colorless to pink to yellow-brown Solution |
Water | ≤0.2 % |
Strength | 23 to 27 % |
Phosphate (PO4) | ≤0.00005 % |
Sulfate (SO4) | ≤0.0001 % |
Aluminium (Al) | ≤0.000005 % |
Barium (Ba) | ≤0.000002 % |
Bismuth (Bi) | ≤0.00001 % |
Cadmium (Cd) | ≤0.000001 % |
Calcium (Ca) | ≤0.00005 % |
Chromium (Cr) | ≤0.000002 % |
Cobalt (Co) | ≤0.000001 % |
Copper (Cu) | ≤0.000002 % |
Iron (Fe) | ≤0.00002 % |
Lead (Pb) | ≤0.000002 % |
Lithium (Li) | ≤0.000001 % |
Magnesium (Mg) | ≤0.00001 % |
Manganese (Mn) | ≤0.000001 % |
Molybdenum (Mo) | ≤0.000002 % |
Nickel (Ni) | ≤0.00002 % |
Potassium (K) | ≤0.00001 % |
Sodium (Na) | ≤0.00005 % |
Titanium (Ti) | ≤0.00001 % |
Vanadium (V) | ≤0.000001 % |
Zirconium (Zr) | ≤0.00001 % |