Silber ≥99,9% (Metall-Basis), Wolle
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
42860.03
42860.06
42860.14
42860.03EA
33.1
EUR
42860.03
42860.06
42860.14
Silber ≥99,9% (Metall-Basis), Wolle
Silver
Purity: 99.9+%
CAS No.: 7440-22-4
Physical Form: Approximately 0.05mm dia fibers
Odour: Characteristic
MDL No.: MFCD00003397
Formel:
Ag Siedepunkt: 2212 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 962 °C Dichte: 10,5 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003397 CAS-Nummer: 7440-22-4 EINECS: 231-131-3 Merck Index: 12,08647 |