Multi-Element Plasma-Standardlösung 2, Specpure®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
42882.AE
42882.AEEA
434
EUR
42882.AE
Multi-Element Plasma-Standardlösung 2, Specpure®
Standards
Kationischer Standards
Mehrelement-Standards
UN Nr.: UN3264
MDL Nr.: MFCD00212338