Sodium trimethylsilanolate 1 M in Dichlormethan, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Silanol, 1,1,1-trimethyl-, sodium salt (1:1), sodium trimethyl(oxido)silane, Silanol, trimethyl-, sodium salt
428841000
428841000.EA
102
EUR
428841000.
Sodium trimethylsilanolate 1 M in Dichlormethan, AcroSeal®
Sodium trimethylsilanolate
Formel:
C₃H₉NaOSi Molecular Weight: 112,179 g/mol Dichte: 1,28 g/cm³ Flammpunkt: 63 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00013926 CAS-Nummer: 18027-10-6 UN: 2922 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Light yellow to amber Solution (May develop some turbidity or precipitate) |
Titration with HClO4 | 0.90 to 1.10 M |