Bromcyan 3 M in Dichlormethan, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
428911000
428911000.EA
66.7
EUR
428911000.
Bromcyan 3 M in Dichlormethan, AcroSeal®
Bromcyan
Formel:
CBrN Dichte: 1,44 g/cm³ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00011597 CAS-Nummer: 506-68-3 UN: 2927 ADR: 6.1,I |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to yellow Solution |
Strength | 2.95 to 3.30 M |
GC | ≥96.0 % |