Chlorwasserstoff 1 M ethyl acetate, AcroSeal®

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: Chlorwasserstoff

428921000
428921000.EA 89.8 EUR
428921000.
Chlorwasserstoff 1 M ethyl acetate, AcroSeal®
Chlorwasserstoff
Formel: HCl
Molecular Weight: 36.46 g/mol
Dichte: 0.9 g/cm³
Flammpunkt: –3 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 2924
ADR: 3 II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless Solution
Strength 0.95 to 1.15 M
Refractive index 1.5090 to 1.5130 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR