Chlorwasserstoff ∼0.5 M in Methanol, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Chlorwasserstoff
428931000
428931000.EA 76.8 EUR
428931000.
Chlorwasserstoff ∼0.5 M in Methanol, AcroSeal®
Chlorwasserstoff
Formel: HCl
Dichte: 0,8 g/cm³
Flammpunkt: 12 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
UN: 3286
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Strength 0.4 to 0.6 M
Melting point 143 to 149 °C
Titration Argentometric ≥94 %