1,10-Phenanthrolin-4,7-diol ≥30% (Farbstoffgehalt), Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
429031-1G 429031-250MG
429031-1GEA 225 EUR
429031-1G 429031-250MG
1,10-Phenanthrolin-4,7-diol ≥30% (Farbstoffgehalt), Sigma-Aldrich®
1,10-Phenanthrolin-4,7-diol
4,7-Dihydroxy-1,10-phenanthroline, Dye content ≥30 % (1,10-Phenanthroline-4,7-diol)
Formel: C₁₂H₈N₂O₂
Schmelzpunkt: >300 °C (Zers., Lit.)
Lagertemperatur: Room Temperature
MDL: MFCD00004975
CAS-Nummer: 3922-40-5
EINECS: 223-493-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ff4737047ffbdbe3546147fbfe462cabfa31bd5&vid=8ff4737047ffbdbe3546147fbfe462cabfa31bd5&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (Colour): Grey to Brown to Green Conforms to Requirements
Appearance (Form) Powder or Chunks
Infrared spectrum Conforms to Structure
Carbon ≥18.3%
Nitrogen ≥3.9%
Purity (HPLC) Typically >85%